Learn More
Ester méthylique de l'acide 4-[2-(2-amino-4,5,6,7-tétrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)éthyl]benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1320346-43-7 |
| Formule moléculaire | C16H16N4O4 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Methyl 4-[2-(2-amino-4,6-dioxo-5,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate, Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, methyl ester (ACI), Methyl 4-[2-(2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H16N4O4/c1-24-15(23)9-5-2-8(3-6-9)4-7-10-11-12(18-13(10)21)19-16(17)20-14(11)22/h2-3,5-6,10H,4,7H2,1H3,(H4,17,18,19,20,21,22) |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(CCC2C(=O)NC3=C2C(=O)N=C(N)N3)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-[2-(2-amino-4,6-dioxo-5,7-dihydro-3H-pyrrulo[2,3-d]pyrimid-5-yl)éthyl]benzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 328.32 |
| Poids de la formule | 328.1172 |