Learn More
4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-diméthoxy-2(1H)-isoquinoléinyl)éthyl]benzénamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]be |
| CAS | 82925-02-8 |
| Formule moléculaire | C19 H24 N2 O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H24N2O2/c1-22-18-11-15-8-10-21(13-16(15)12-19(18)23-2)9-7-14-3-5-17(20)6-4-14/h3-6,11-12H,7-10,13,20H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CCN(CCc3ccc(N)cc3)Cc2cc1OC |
| Nom IUPAC | 4-[2-(6,7-diméthoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinol-2-yl)éthyl]aniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 312.41 |
| Poids de la formule | 312.1838 |