Learn More
4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-diméthoxy-2(1H)-isoquinoléinyl)éthyl]benzénamine, TRC
Code produit 30381367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381367 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381367 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44907025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]be
CAS 82925-02-8
Formule moléculaire C19 H24 N2 O2
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2O2/c1-22-18-11-15-8-10-21(13-16(15)12-19(18)23-2)9-7-14-3-5-17(20)6-4-14/h3-6,11-12H,7-10,13,20H2,1-2H3
SMILES COc1cc2CCN(CCc3ccc(N)cc3)Cc2cc1OC
Nom IUPAC 4-[2-(6,7-diméthoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinol-2-yl)éthyl]aniline
Poids moléculaire (g/mol) 312.41
Poids de la formule 312.1838