Learn More
Acide 4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-yl)-4-oxobutanoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10592272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10592272 1 g Flacon en verre ambré 1g
10079061 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10592272 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB12838DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 54557-81-2
Formule moléculaire C12H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 236.223
Numéro MDL MFCD00168683
Clé InChI LMDXEMFSAHAGGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-4-oxo-butyric acid, 4-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-3,4-ethylenedioxy phenyl-4-oxobutyric acid, 4-2,3-dihydro-1,4,benzodioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-7-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl butyric acid, 4-2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-dioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, maybridge1_001974, regid_for_cid_2758835
CID PubChem 2758835
Nom IUPAC Acide4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-yl)-4-oxobutanoïque
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-6-yl)-4-oxobutanoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 236.22
Pourcentage de pureté 97%