Learn More
[4-[2-[[(3-Éthyl-2,5-dihydro-4-méthyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]éthyl]phényl]sulfonyl Ester éthylique, TRC
Code produit 17991475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17991475 10 mg 10mg
17932785 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17991475 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE91654010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 318515-70-7
Poids moléculaire (g/mol) 423.48
Nom IUPAC éthyle N-[4-[2-[(4-éthyle-3-méthyl-5-oxo-2H-pyrrole-1-carbonyl)amino]éthyl]phényl]sulfonylcarbamate
SMILES CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)N2CC(=C(CC)C2=O)C)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl ([4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino)ethyl]phenyl]sulphonyl)carbamate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C19 H25 N3 O6 S
Quantité 10 mg
Synonyme Carbamic acid, N-[[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, ethyl ester, Carbamic acid, [[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, ethyl ester (9CI), Ethyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate
Formule InChI InChI=1S/C19H25N3O6S/c1-4-16-13(3)12-22(17(16)23)18(24)20-11-10-14-6-8-15(9-7-14)29(26,27)21-19(25)28-5-2/h6-9H,4-5,10-12H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)
Poids de la formule 423.1464
Pourcentage de pureté >95%