Learn More
4-[2-(4,4,5,5-tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluorométhyl)phényl]morpholine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11366805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11366805 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10396324 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366805 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC57839CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 906352-77-0
Formule moléculaire C17H23BF3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 357.18
Numéro MDL MFCD09064984
Clé InChI FGPWVOFEKZVCDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 4-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 2-morpholino-5-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid,pinacol ester
CID PubChem 24229575
Nom IUPAC 4-[2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluorométhyl)phényl]morpholine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 357.18
Pourcentage de pureté 97%