Learn More
4-[[2-[[4-Cyano-3-(trifluorométhyl)phényl]amino]-1,1-diméthyl-2-oxoéthyl]amino]-2-fluoro-N-méthyl-benzamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-((2-((4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)-1,1-dimethyl-2-oxoethyl)amino)-2-fluoro-N-methyl-benzamide |
| CAS | 1289942-55-7 |
| Formule moléculaire | C20H18F4N4O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Enzalutamide Impurity 19 |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H18F4N4O2/c1-19(2,28-13-6-7-14(16(21)9-13)17(29)26-3)18(30)27-12-5-4-11(10-25)15(8-12)20(22,23)24/h4-9,28H,1-3H3,(H,26,29)(H,27,30) |
| SMILES | CNC(=O)c1ccc(NC(C)(C)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F)cc1F |
| Nom IUPAC | 4-[[1-[4-cano-3-(trifluorométhyl)anilino]-2-méthyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-2-fluoro-N-méthylbenzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 422.38 |
| Poids de la formule | 422.1366 |