Learn More
4-((2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-7-(3-(dimethylamino)propoxy)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile Dimer, TRC
Code produit 30375593
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30375593 100 mg
30377196 10 mg
30375771 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30375593 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD424570100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2095306-26-4
Formule moléculaire C46H44Cl4N8O6
Poids moléculaire (g/mol) 946.7
Synonyme 4-((2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-7-(3-(4-(3-((4-((2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-3-isocyano-6-methoxyquinolin-7-yl)oxy)propyl)piperazin-1-yl)propoxy)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile, Bosutinib dimer
SMILES COc1cc(Nc2c(cnc3cc(OCCCN4CCN(CCCOc5cc6ncc([N+]#[C-])c(Nc7cc(OC)c(Cl)cc7Cl)c6cc5OC)CC4)c(OC)cc23)C#N)c(Cl)cc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-((2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-7-(3-(dimethylamino)propoxy)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile Dimer
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C46H44Cl4N8O6/c1-52-38-26-54-35-21-44(42(62-5)17-29(35)46(38)56-37-23-40(60-3)33(50)19-31(37)48)64-15-7-9-58-12-10-57(11-13-58)8-6-14-63-43-20-34-28(16-41(43)61-4)45(27(24-51)25-53-34)55-36-22-39(59-2)32(49)18-30(36)47/h16-23,25-26H,6-15H2,2-5H3,(H,53,55)(H,54,56)
Poids de la formule 944.2138