Learn More
4-(2,4-Difluorophényl)-3-méthyl-2(5H)-furanone, TRC
Code produit 30370486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370486 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370486 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44591050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2(5H)-furanone
CAS 102748-42-4
Formule moléculaire C11 H8 F2 O2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H8F2O2/c1-6-9(5-15-11(6)14)8-3-2-7(12)4-10(8)13/h2-4H,5H2,1H3
SMILES CC1=C(COC1=O)c2ccc(F)cc2F
Nom IUPAC 3-(2,4-difluorophényl)-4-méthyl-2H-furan-5-one
Poids moléculaire (g/mol) 210.177
Poids de la formule 210.049