Learn More
4-[(2,4-diméthoxyphényl)(Fmoc-amino)méthyl]phénoxyacétique, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471706 5 g 5g
15461706 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15471706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54874.06
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 126828-35-1 | C32H29NO7 | 539.584 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126828-35-1
Formule moléculaire C32H29NO7
Poids moléculaire (g/mol) 539.584
Numéro MDL MFCD00153509
Clé InChI UPMGJEMWPQOACJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rink amide linker, 4-2,4-dimethoxyphenyl fmoc-amino methyl phenoxyacetic acid, 2-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino 2,4-dimethoxyphenyl methyl phenoxy acetic acid, rink amide linker;, fmoc-knorr, knorr linker;, fmoc-knorr-linker, ambotzrl-1027, pubchem12817, acmc-20amr2
CID PubChem 2761459
Nom IUPAC 2-[4-[(2,4-dimethoxyphényl)-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)méthyl]phénoxy]acétique
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OCC(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetic acid
Point de fusion ∽180°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 539.58
Pourcentage de pureté ≥98%