Learn More
4-[2-(4-Hydroxyphényl)-4-méthylpentan-2-yl]phénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-methylpentane |
| CAS | 6807-17-6 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C18 H22 O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Phenol, 4,4'-(1,3-dimethylbutylidene)di- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(1,3-Dimethylbutylidene)bis[phenol], 2,2-(4-Hydroxyphenyl)-4-methylpentane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-methylpentane, 2,2-Bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane, 4,4'-(1,3-Dimethylbutylidene)bisphenol, Bis MIBK, BisP-MIBK, NSC 73727 |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H22O2/c1-13(2)12-18(3,14-4-8-16(19)9-5-14)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11,13,19-20H,12H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2 |
| Nom IUPAC | 4-[2-(4-hydroxyphényl)-4-méthylpentan-2-yl]phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 270.37 |
| Afficher plus |