Learn More
4’-(2,5-diméthoxyphénylsulfamoyl)acétanilide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15477138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477138 1 g 1g
15425936 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60663.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Veiller à une ventilation suffisante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 211742-82-4
Formule moléculaire C16H18N2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 350.389
Numéro MDL MFCD01134327
Clé InChI VVYBOPRFGIFZSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-2,5-dimethoxyphenyl sulfamoyl phenyl acetamide, n-4-2,5-dimethoxy-phenylsulfamoyl-phenyl-acetamide, n-4-2,5-dimethoxyanilino sulfonyl phenyl acetamide, n-4-2,5-dimethoxyphenyl amino sulfonyl phenyl acetamide, 4'-2,5-dimethoxyphenylsulfamoyl acetanilide, 4/'-2,5-dimethoxyphenylsulfamoyl acetanilide
CID PubChem 1010065
Nom IUPAC N-[4-[(2,5-diméthoxyphényl)sulfamoyl]phényl]acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=C(C=CC(=C2)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-(2,5-Dimethoxyphenylsulfamoyl)acetanilide
Quantité 1 g
Poids de la formule 350.39
Pourcentage de pureté 97%