Learn More
4-(2,6,6-Triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)-2-butanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-butanone |
| CAS | 17283-81-7 |
| Formule moléculaire | C13H22O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-butanone, 7,8-Dihydro-β-ionone, Dihydro-β-ionone, α,β-Dihydro-β-ionone, β-7,8-Dihydroionone, dihydro-β-Ionone |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(=O)CCC1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nom IUPAC | 4-(2,6,6-triméthylcyclohexén-1-yl)butan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.31 |
| Poids de la formule | 194.1671 |