Learn More
4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410836 5 g 5g
15420836 250 mg 250mg
15400836 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15410836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54156.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 82925-02-8 | C19H24N2O2 | 312.41 g/mol
It is an intermediate for the preparation of Elacridar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s‘agit d‘un intermédiaire pour la préparation de l‘élacridaire.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82925-02-8
Formule moléculaire C19H24N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 312.41
Numéro MDL MFCD04974539
Clé InChI DGOOLMGPMIHRFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl ethyl aniline, 4-2-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinolinyl ethyl aniline, 4-2-3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2 1h-isoquinolinyl ethyl-benzenamine, 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1h-isoquinolin-2-yl ethyl aniline, benzenamine,4-2-3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2 1h-isoquinolinyl ethyl, 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline-2 1h-yl-ethyl-benzenamine, 4-2-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-isoquinolyl ethyl benzenamine, 4-2-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-yl ethyl benzenamine, 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl ethyl benzenamine
CID PubChem 10041227
Nom IUPAC 4-[2-(6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)ethyl]aniline
SMILES COC1=C(OC)C=C2CN(CCC3=CC=C(N)C=C3)CCC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol.
Poids de la formule 312.41
Pourcentage de pureté 97%