Learn More
4-(2,6-dichloropyrimidin-4-yl)-morpholine, TRC
Code produit 30383760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383760 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383760 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4360202.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)-morpholine
CAS 52127-83-0
Formule moléculaire C8H9Cl2N3O
Quantité 2.5 g
Synonyme 2,4-Dichloro-6-(morpholin-4-yl)pyrimidine, 2,4-Dichloro-6-morpholinopyrimidine, 6-Morpholino-2,4-dichloropyrimidine
Formule InChI InChI=1S/C8H9Cl2N3O/c9-6-5-7(12-8(10)11-6)13-1-3-14-4-2-13/h5H,1-4H2
SMILES Clc1cc(nc(Cl)n1)N2CCOCC2
Nom IUPAC 4-(2,6-dichloropyrimidine-4-yl)morpholine
Poids moléculaire (g/mol) 234.08
Poids de la formule 233.0123