Learn More
4-(2-Acétoxy-éthy)phénol, TRC
Code produit 30138392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138392 1 g 1g
30135955 250 mg 250mg
30004689 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138392 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1655951G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58556-55-1
Formule moléculaire C10 H12 O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Synonyme Benzeneethanol, 4-hydroxy-, 1-acetate, Benzeneethanol, 4-hydroxy-, α-acetate (9CI), Tyrosol, acetate (6CI), 2-(4-Hydroxylphenyl)ethyl acetate, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol acetate ester, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl acetate, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethyl acetate, 4-Hydroxyphenethyl acetate, Acetic acid 2-(4-hydroxyphenyl)ethyl ester, Tyrosyl acetate, 4-(2-Acetoxyethyl)phenol
Nom IUPAC 2-(4-hydroxyphényl)acétate d’éthyle
SMILES CC(=O)OCCc1ccc(O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Acetoxy-ethyl)phenol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-8(11)13-7-6-9-2-4-10(12)5-3-9/h2-5,12H,6-7H2,1H3
Poids de la formule 180.0786