Learn More
Trifluorométhanesulfonate de 4-(2-acétoxyéthyl)phénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(2-Acetoxyethyl)phenol Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 712223-57-9 |
| Formule moléculaire | C11H11F3O5S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid 4-[2-(Acetyloxy)ethyl]phenyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11F3O5S/c1-8(15)18-7-6-9-2-4-10(5-3-9)19-20(16,17)11(12,13)14/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCc1ccc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)cc1 |
| Nom IUPAC | Acétate de 2-[4-(trifluorométhylsulfonyloxy)phényl]éthylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 312.26 |
| Poids de la formule | 312.0279 |