Learn More
Ester 5-thiazolylméthylique de l'acide [4-[(2-amino-3-méthyl-1-oxobutyl)amino]-2-hydroxy-5-phényl-1-(phénylméthyl)pentyl]-carbamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [4-[(2-Amino-3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-carbamic Acid 5-Thiazolylmethyl Ester |
| CAS | 765875-58-9 |
| Formule moléculaire | C28H36N4O4S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Thiazol-5-ylmethyl ((2S,3S,5S)-5-((S)-2-amino-3-methylbutanamido)-3-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl)carbamate, Ritonavir EP Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H36N4O4S/c1-19(2)26(29)27(34)31-22(13-20-9-5-3-6-10-20)15-25(33)24(14-21-11-7-4-8-12-21)32-28(35)36-17-23-16-30-18-37-23/h3-12,16,18-19,22,24-26,33H,13-15,17,29H2,1-2H3,(H,31,34)(H,32,35)/t22-,24-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2cncs2)Cc3ccccc3 |
| Nom IUPAC | N-[(2S,3S,5S)-5-[[(2S)-2-amino-3-metilbutanoil]amino]-3-hidroxi-1,6-difenilhexan-2-il]carbamato de 1,3-tiazol-5-ilmetilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 524.68 |
| Poids de la formule | 524.2457 |