Learn More
Acide 4-(2-aminoéthyl)benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(2-Amino-ethyl)benzoic Acid |
| CAS | 1199-69-5 |
| Formule moléculaire | C9H11NO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11)12/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1CCN)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 4-(2-aminométhyl)benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.18 |
| Poids de la formule | 165.079 |