Learn More
Chlorhydrate dʼAEBSF, fluorure de HCl 4-(2-aminoéthyl)-benzènesulfonyl, poudre blanche, Fisher BioReagents
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
- Inhibiteur de protéase à sérine irréversible
- Inhibe les protéases comme la trypsine, la chymotrypsine, la kallicréine, la plasmine et la thrombine
- Agit comme fluorure de sulfonyle qui réagit avec le groupe hydroxy du résidu de sérine du site actif
- Plus soluble et moins toxique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride |
| Point de fusion | 175°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Pass Test |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥97 % |
| Conditionnement | Verre ambré |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de la formule | 239.7 |
| Pourcentage de pureté | 97% min. |
| Forme physique | Poudre / Solide |