Learn More
Chlorhydrate dʼAEBSF, fluorure de HCl 4-(2-aminoéthyl)-benzènesulfonyl, poudre blanche, Fisher BioReagents
Code produit 12194471 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
10mg
1g
500mg
50mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
12194471 100 mg Verre ambré -
10357924 10 mg Verre ambré 10mg
10707735 50 mg Verre ambré 50mg
12194471 100 mg Verre ambré -
10104144 500 mg Verre ambré 500mg
11747499 1 g Verre ambré 1g
11747499 1 g Verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12194471 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2644100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
  • Inhibiteur de protéase à sérine irréversible
  • Inhibe les protéases comme la trypsine, la chymotrypsine, la kallicréine, la plasmine et la thrombine
  • Agit comme fluorure de sulfonyle qui réagit avec le groupe hydroxy du résidu de sérine du site actif
  • Plus soluble et moins toxique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30827-99-7
Formule moléculaire C8H11ClFNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 239.689
Clé InChI WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
CID PubChem 186136
Nom IUPAC fluorure de 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyle;chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Point de fusion 175°C
Couleur Blanc
Spectre IR Pass Test
Plage de pourcentage du dosage ≥97 %
Conditionnement Verre ambré
Quantité 100 mg
Poids de la formule 239.7
Pourcentage de pureté 97% min.
Forme physique Poudre / Solide