Learn More
Fluorure d’hydrochlorure 4-(2-aminoéthyl)benzenesulfonyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15457585
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15457585 250 mg 250mg
11425830 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15457585 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26473.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 30827-99-7 | C8H11ClFNO2S | 239.689 g/mol
AEBSF is extensively used in studies aiming to describe cholesterol regulatory genes due to its potent ability to inhibit Site-1-protease (S1P). This serine protease, located in the Golgi apparatus, is responsible for activating the sterol regulatory element-binding proteins. By selectively inhibiting S1P, AEBSF can be used to characterize the downstream result of SREBP inhibition and its influence on cholesterol regulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’AEBSF est largement utilisé dans les études visant à décrire les gènes régulateurs du cholestérol en raison de sa puissante capacité à inhiber la site-1-protéase (S1P). Cette protéase à sérine, située dans l’appareil de Golgi, est responsable de l’activation des protéines régulatrices d’éléments stérols. En inhibant sélectivement S1P, l’AEBSF peut être utilisé pour caractériser le résultat en aval de l’inhibition de la SREBP et son influence sur la régulation du cholestérol.
Solubilité
Soluble dans l’eau 50 mg/ml ou 100 % d’éthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin des agents oxydants forts, de l’air, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 30827-99-7
Formule moléculaire C8H11ClFNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 239.689
Numéro MDL MFCD00132962
Clé InChI WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
CID PubChem 186136
Nom IUPAC Fluorure de 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyle;chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
Point de fusion ∼184°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Beilstein 7604627
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water 50mg/mL or 100% ethanol.
Poids de la formule 239.69
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.