Learn More
Chlorhydrate de fluorure de 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyle, MP Biomedicals
Code produit 11424822 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424822 500 mg 500mg
11414822 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424822 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219350390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.00€
    649.95€ / 500mg
    Économisez 33.05€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 30827-99-7
Formule moléculaire C8H11ClFNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 239.689
Clé InChI WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
CID PubChem 186136
Nom IUPAC chlorhydrate de fluorure de 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Aminoethyl)Benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Quantité 500 mg
Poids de la formule 239.7