Learn More
Chlorhydrate de fluorure de 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyl, MP Biomedicals™
Code produit 11434822 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11434822 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11434822 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219350391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00€
    1261.05€ / 1g
    Économisez 63.95€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Offre de nombreux avantages par rapport au PMSF et au DFP. Le chlorhydrate de fluorure de 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyl MP Biomedicals est un inhibiteur de la protéase à sérine à liaison covalente. L’AEBSF appartient à la famille des inhibiteurs irréver
L’AEBSF est un inhibiteur irréversible de la protéase à sérine dont l’activité inhibitrice sur la trypsine, la chymotrypsine, la plasmine, la kallicréine et la thrombine a été démontrée. Il est adapté à une utilisation dans des milieux de culture tissulaire ainsi qu’à la purification à grande échelle de protéines recombinantes, sensibles à la protéolyse.
L’AEBSF est une alternative au PMSF, au DFP et aux inhibiteurs organophosphorés associés.
  • Similaire dans la structure, avec des constantes d’inhibition similaires
  • Poids moléculaire et toxicité inférieurs
  • Offre une meilleure solubilité dans l’eau, une toxicité plus faible, une plus grande stabilité et une activité inhibitrice plus élevée
Spécification
CAS 30827-99-7
Point de fusion 175 °C à 185 °C
Formule moléculaire C8H11ClFNO2S
Quantité 1 g
Synonyme 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
Informations sur la solubilité Soluble dans du méthanol (10 mg/mL, solution claire et incolore).
Clé InChI WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Nom IUPAC chlorhydrate de fluorure de 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 239.689
CID PubChem 186136
Poids de la formule 239.7
Pourcentage de pureté ≥97 %
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentration de travail :L’AEBSF a été utilisé dans la culture cellulaire à des concentrations allant jusqu’à 0,25 mM.
Forme physique Poudre