Learn More
4-(2-Aminoéthyl)morpholine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-(2-Aminoethyl)morpholine |
| CAS | 2038-03-1 |
| Formule moléculaire | C6 H14 N2 O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-Morpholineethanamine, Morpholine, 4-(2-aminoethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2-morpholinoethane, 2-(4-Morpholino)ethylamine, 2-(4-Morpholinyl)ethanamine, 2-(4-Morpholinyl)ethylamine, 2-(Morpholin-4-yl)ethan-1-amine, 2-Morpholino-1-ethanamine, 2-Morpholinoethanamine, 2-Morpholinoethylamine, 4-(2-Aminoethyl)morpholine, 4-Aminoethylmorpholine, N-(2-Aminoethyl)morpholine, N-(β-Aminoethyl)morpholine, [2-(Morpholin-4-yl)ethyl]amine, β-Morpholinoethylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14N2O/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8/h1-7H2 |
| SMILES | NCCN1CCOCC1 |
| Nom IUPAC | 2-morpholine-4-yléthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.19 |
| Poids de la formule | 130.1106 |