Learn More
4-(2-Aminophényl)-3-morpholinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(2-Aminophenyl)-3-morpholinone |
| CAS | 1082588-73-5 |
| Formule moléculaire | C10 H12 N2 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-(2-Aminophenyl)morpholin-3-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-2-4-9(8)12-5-6-14-7-10(12)13/h1-4H,5-7,11H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1N2CCOCC2=O |
| Nom IUPAC | 4-(2-aminophényl)morpholine-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.214 |
| Poids de la formule | 192.0899 |