Learn More
4-(2-Benzothiazolyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455837
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15455837 1 g 1g
15465837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33052.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6278-73-5 | C13H10N2S | 226.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6278-73-5
Formule moléculaire C13H10N2S
Poids moléculaire (g/mol) 226.30
Numéro MDL MFCD00182896
Clé InChI WKRCOZSCENDENK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1,3-benzothiazol-2-yl aniline, 4-benzo d thiazol-2-yl aniline, 4-benzothiazol-2-yl-phenylamine, 2-4-aminophenyl benzothiazole, 4-1,3-benzothiazol-2-yl phenylamine, 4-benzothiazol-2-ylphenylamine, benzenamine, 4-2-benzothiazolyl, chembl93118, 4-1,3-benzothiazol-2-yl phenyl amine, benzenamine,4-2-benzothiazolyl
CID PubChem 234475
Nom IUPAC 4-(1,3-benzothiazole-2-yl)aniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Benzothiazolyl)aniline
Point de fusion 152°C to 154°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 226.3
Pourcentage de pureté 98%