Learn More
4-[2-(Boc-amino)-4-thiazolyl]benzamidoxime, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15480478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480478 1 g 1g
15440716 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15480478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54063.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1824739-91-4
Formule moléculaire C15H18N4O3S
Poids moléculaire (g/mol) 334.394
Numéro MDL MFCD20265169
Clé InChI UERHOGGYEPCACK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-boc-amino-4-thiazolyl benzamidoxime
CID PubChem 73995614
Nom IUPAC tert-butyle N-[4-[4-[(Z)-N’-hydroxycarbamimidoyl]phényle]-1,3-thiazol-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)C(=NO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[2-(Boc-amino)-4-thiazolyl]benzamidoxime
Point de fusion 134°C to 139°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 334.39
Pourcentage de pureté 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.