Learn More
4-[-(Boc-amino)éthyl]aniline,2-(boc-amino)éthyl]aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline is used as a intermediate for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-[2-(boc-amino)éthyle]aniline est utilisé comme intermédiaire pour la recherche chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigération - 20°C. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline |
| Couleur | Marron |
| Numéro UN | UN2811 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 236.31 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |