Learn More
4-[-(Boc-amino)éthyl]aniline,2-(boc-amino)éthyl]aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459968 5 g 5g
15469968 250 mg 250mg
15449968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15459968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63324.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 94838-59-2 | C13H20N2O2 | 236.315 g/mol
4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline is used as a intermediate for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-[2-(boc-amino)éthyle]aniline est utilisé comme intermédiaire pour la recherche chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigération - 20°C. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94838-59-2
Formule moléculaire C13H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 236.315
Numéro MDL MFCD05663961
Clé InChI HOPALBZGTWDOTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-aminophenethylcarbamate, 4-2-boc-amino ethyl aniline, 2-4-amino-phenyl-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-2-4-aminophenyl ethyl carbamate, 2-4-aminophenyl ethyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-aminophenethyl carbamate, tert-butyl-2-4-aminophenyl ethylcarbamate, 2-methyl-2-propanyl 2-4-aminophenyl ethyl carbamate, carbamic acid, n-2-4-aminophenyl ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209ru6
CID PubChem 382207
Nom IUPAC N-[2-(4-aminophényl)éthyle]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline
Couleur Marron
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 236.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide