Learn More
4-[2-bromo-4-(trifluorométhyl)phényl]morpholine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10748275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10748275 1 g Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10748275 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC57810DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS 892502-13-5
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H11BrF3NO
Numéro MDL MFCD09025886
Quantité 1 g
Synonyme 4-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, morpholine,4-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl
Clé InChI AGOXTIRRUBMZKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)Br
Nom IUPAC 4-[2-bromo-4-(trifluorométhyl)phényl]morpholine
Poids moléculaire (g/mol) 310.114
CID PubChem 18525884
Poids de la formule 310.11
Pourcentage de pureté 97%