Learn More
4-(2-Bromoethoxy)acide boronique de benzène, ester de pinacol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450506 1 g 1g
15460506 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53246.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 913836-27-8 | Molecular Formula: C14H20BBrO3 | Molecular Weight: 327.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 913836-27-8
Formule moléculaire C14H20BBrO3
Poids moléculaire (g/mol) 327.03
Numéro MDL MFCD09027285
Clé InChI NTTOMYNPPZBRBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-2-bromoethoxy phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-2-bromoethoxy phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-bromoethoxy benzeneboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-4-2-bromoethoxy phenyl-4,4,5,5-tetramethyl
CID PubChem 44119155
Nom IUPAC 2-[4-(2-bromoéthoxy)phényle]-4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(OCCBr)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 90°C to 92°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 327.03
Pourcentage de pureté 98%