Learn More
4-(2-bromoéthyl)-3,5-diméthyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10683065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10683065 5 g Flacon en verre ambré 5g
10107102 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10432613 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10683065 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01241DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 83467-28-1
Formule moléculaire C7H11BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 203.08
Numéro MDL MFCD00480987
Clé InChI HGGLMDBNLJUEKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 4-2-bromo-ethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-4-2-bromoethyl-1h-pyrazole, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazol, 1h-pyrazole, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethylpyrazole, akos pao-0750, pubchem12761, timtec-bb sbb010155, aronis23735
CID PubChem 572879
Nom IUPAC 4-(2-bromoéthyl)-3,5-diméthyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=C(CCBr)C(C)=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Bromoethyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 203.08
Pourcentage de pureté 97%