Learn More
4-(2-bromoéthyl)tétrahydropyrane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10320444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10320444 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10002024 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10320444 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67408CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 4677-20-7
Formule moléculaire C7H13BrO
Poids moléculaire (g/mol) 193.08
Numéro MDL MFCD09800414
Clé InChI WPDAWFCZGSQOPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-bromoethyl tetrahydropyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-bromoethyl oxane, 4-2-bromoethyl-tetrahydropyran, 4-2-bromo-ethyl-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro, 4-2-bromoethyl-tetrahydro-2h-pyran, pubchem16818, ablock ab-11-0011, 2h-pyran,4-2-bromoethyl tetrahydro
CID PubChem 22637012
Nom IUPAC 4-(2-bromoéthyl)oxane
SMILES BrCCC1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 193.08
Pourcentage de pureté 97%