Learn More
4-[2-(bromométhyl)phényl]sulfonyl}morpholine 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10726915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10726915 1 g Flacon en verre ambré 1g
10451884 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10726915 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69608DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 941717-06-2
Formule moléculaire C11H14BrNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 320.201
Numéro MDL MFCD09879984
Clé InChI VRRKTYLWVKMVJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-bromomethyl phenyl sulfonyl morpholine, 2-morpholin-4-yl sulphonyl benzyl bromide, 4-2-bromomethyl benzenesulfonyl morpholine, 4-2-bromomethyl phenyl sulphonyl morpholine, 2-morpholin-4-yl sulfonyl benzyl bromide, 4-2-bromomethyl benzene-1-sulfonyl morpholine
CID PubChem 24229771
Nom IUPAC 4-[2-(bromométhyl)phényl]sulfonylmorpholine
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-{[2-(Bromomethyl)phenyl]sulfonyl}morpholine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 320.21
Pourcentage de pureté 90%