Learn More
4-(2-bromophényl)-2-méthyl-1,3-thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10336284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10336284 1 g Flacon en verre ambré 1g
10142984 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10336284 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC68410DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 941717-01-7
Formule moléculaire C10H8BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 254.15
Numéro MDL MFCD09879981
Clé InChI SXJQVZDDCODIST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-bromophenyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-2-bromophenyl-2-methylthiazole
CID PubChem 24229764
Nom IUPAC 4-(2-bromophényl)-2-méthyl-1,3-thiazole
SMILES CC1=NC(=CS1)C1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Bromophenyl)-2-methyl-1, 3-thiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 254.15
Pourcentage de pureté 97%