Learn More
Acide 4-(2-carboxyéthyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328456 5 g 5g
11318456 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17485.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 166316-48-9 | C9H11BO4 | 193.993 g/mol
4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid is an important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-(2-carboxyéthyl)benzèneboronique est un intermédiaire organique important. Il est utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 166316-48-9
Formule moléculaire C9H11BO4
Poids moléculaire (g/mol) 193.993
Numéro MDL MFCD01318119
Clé InChI VPSARXNVXCRDIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-boronophenyl propanoic acid, 4-2-carboxyethyl phenylboronic acid, 4-2-carboxyethyl benzeneboronic acid, 3-4-boronophenyl propionic acid, 3-4-dihydroxyboranyl phenyl propanoic acid, acmc-209dty, benzenepropanoic acid,4-borono, 3-4-boronophenyl-propanoic acid, 4-borono-benzenepropanoic acid, 4-2-carboxyethyl phenyl boronic acid
CID PubChem 3863484
Nom IUPAC Acide 3-(4-boronophényl)propanoïque
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 146°C to 148°C
Quantité 5 g
Beilstein 9198524
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 193.99
Pourcentage de pureté 97%