Learn More
Hamilton™ Soupape 4-2 Céramique, HVC, PSD
Code produit 11557954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Actionnement:
PSD/4, PSD/6, PSD/8
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Actionnement unitSize
11557954 PSD/4, PSD/6, PSD/8 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11557954 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 923401
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le PSD/4 est un choix apprécié des clients à la recherche d’une pompe à seringue de haute précision à un prix économique.
Fiche des spécifications techniques
  • Modèle de vanne– 4-2
  • Description du modèle de vanne– Vanne 4-2
  • Chemin du fluide– Céramique/PTFE/CTFE
  • Taille de la vanne– HVC
  • Diamètre nominal du port– 0,060 in (1,5 mm)
  • Dimensions du corps extérieur de la vanne– 0,85 in (21,6 mm)
  • Matériau du boîtier– Aluminium
  • Actionné– PSD/4, PSD/6, PSD/8
  • Couple de rupture– 15 oz-in (105,9 mNm)
  • Montage sur panneau– Non
  • Profondeur du filetage– 0,320 (8,1 mm)
  • Raccord fileté–¼ -28
  • Température de fonctionnement élevée– 35 °C (95 °F)
  • Température de fonctionnement basse– 10 °C (50 °F)
  • Pression de service– 0 à 100 psig (0 à 6,9 bar)
  • Température de stockage élevée– 50 °C (122 °F)
  • Température de stockage basse– -20 °C (-4 °F)
Spécification
Actionnement PSD/4, PSD/6, PSD/8
Type Soupapes PSD/4, soupapes PSD/6
No. of Ports Soupape 4-2
Matériau du stator céramique