Learn More
4-(2-chloro-6-nitrophénoxy)benzène-1-sulfonyle de chlorure, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10496452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10496452 1 g 1g
10772843 10 g 10g
10371765 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10496452 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB02778DA
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 175135-00-9
Formule moléculaire C12H7Cl2NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 348.15
Numéro MDL MFCD00052679
Clé InChI CRTUVOFOPIFTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-6-nitro-2-chlorophenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzene-1-sulphonyl chloride
CID PubChem 2774276
Nom IUPAC Chlorure de 4-(2-chloro-6-nitrophénoxy)benzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Chloro-6-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 348.16
Pourcentage de pureté 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.