Learn More
Chlorhydrate de 4-(2-chloroéthyle)morpholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377585 100 g 100g
11387585 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11377585 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05771.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 3647-69-6 | C6H13Cl2NO | 186.076 g/mol
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride (MOC) is used as intermediate for the synthesis of pharmaceuticals (e.g. floredil, morinamide, nimorazole and pholcodine). It is also used as Agrochemical Intermediates, dyestuff Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 4-(2-chloroéthyl)morpholine (MOC) sert d’intermédiaire à la synthèse de produits pharmaceutiques (p. ex., florédil, morinamide, nimorazole et pholcodine). Il sert également d’intermédiaire agrochimique, d’intermédiaire de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Ne pas conserver avec des acides. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec les acides et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3647-69-6
Formule moléculaire C6H13Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 186.076
Numéro MDL MFCD00012797
Clé InChI NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
CID PubChem 77210
Nom IUPAC 4-(2-chloroéthyl)morpholine ; chlorhydrate
SMILES C1COCCN1CCCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Point de fusion 184°C to 186°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 3684083
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,and methanol.
Poids de la formule 186.08
Pourcentage de pureté 99%