Learn More
Ester 3-éthylique 5-méthylique de l'acide 4-(2-chlorophényl)-1,4-dihydro-2-(hydroxyméthyl)-6-méthyl-3,5-pyridinedicarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(2-Chlorophenyl)-1,4-dihydro-2-(hydroxymethyl)-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Ethyl 5-Methyl Ester |
| CAS | 79781-21-8 |
| Formule moléculaire | C18 H20 Cl N O5 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 3-ethyl 5-methyl 4-(2-chlorophenyl)-2-(hydroxymethyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H20ClNO5/c1-4-25-18(23)16-13(9-21)20-10(2)14(17(22)24-3)15(16)11-7-5-6-8-12(11)19/h5-8,15,20-21H,4,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(CO)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C |
| Nom IUPAC | 3-O-etilo 5-O-metil 4-(2-clorofenil)-2-(hidroximetil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 365.808 |
| Poids de la formule | 365.103 |