Learn More
4-(2-chlorophényl)but-3-en-2-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10180732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10180732 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10180732 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM04159DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-chlorophenyl)but-3-en-2-one
CAS 20766-37-4
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H9ClO
Formule linéaire ClC6H4CH=CHC(O)CH3
Numéro MDL MFCD00084971
Quantité 1 g
Synonyme 4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-2-chlorophenyl, e-4-2-chloro-phenyl-but-3-en-2-one, 3e-4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-o-chlorophenyl, e-4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one,4-2-chlorophenyl, o-chlorobenzalacetone, 2-chloro-benzalacetone, 2-chlorostyrylmethyl ketone
Clé InChI FHDSETHROOWFCQ-VOTSOKGWSA-N
SMILES CC(=O)C=CC1=CC=CC=C1Cl
Nom IUPAC (E)-4-(2-chlorophényl)but-3-en-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 180.631
CID PubChem 5372820
Poids de la formule 180.63
Pourcentage de pureté 97%