Learn More
4-(2-Chlorophényl)-cyclohexanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(2-Chlorophenyl)-cyclohexanone |
| CAS | 180005-03-2 |
| Formule moléculaire | C12 H13 Cl O |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H13ClO/c13-12-4-2-1-3-11(12)9-5-7-10(14)8-6-9/h1-4,9H,5-8H2 |
| SMILES | Clc1ccccc1C2CCC(=O)CC2 |
| Nom IUPAC | 4-(2-chlorophényl)cyclohexan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.684 |
| Poids de la formule | 208.065 |