Learn More
[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)éthyl]phénoxy]méthyl]oxirane, TRC
Code produit 30353769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30353769 25 mg 25mg
30362069 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30353769 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98867025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63659-17-6
Formule moléculaire C15 H20 O3
Poids moléculaire (g/mol) 248.32
Synonyme Betaxolol Hydrochloride Imp. C (EP), Betaxolol Imp. C (EP), 2-[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane, Betaxolol Hydrochloride Impurity C, Betaxolol Impurity C
Nom IUPAC 2-[[4-[2-(cyclopropylméthoxy)éthyl]phénoxy]méthyl]oxyrane
SMILES C(Cc1ccc(OCC2CO2)cc1)OCC3CC3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H20O3/c1-2-13(1)9-16-8-7-12-3-5-14(6-4-12)17-10-15-11-18-15/h3-6,13,15H,1-2,7-11H2
Poids de la formule 248.1412