Learn More
[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)éthyl]phénoxy]méthyl]oxirane, TRC
Code produit 30362069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362069 250 mg -
30353769 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30362069 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC988670250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63659-17-6
Formule moléculaire C15 H20 O3
Poids moléculaire (g/mol) 248.32
Synonyme Betaxolol Hydrochloride Imp. C (EP), Betaxolol Imp. C (EP), 2-[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane, Betaxolol Hydrochloride Impurity C, Betaxolol Impurity C
Nom IUPAC 2-[[4-[2-(cyclopropylméthoxy)éthyl]phénoxy]méthyl]oxyrane
SMILES C(Cc1ccc(OCC2CO2)cc1)OCC3CC3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H20O3/c1-2-13(1)9-16-8-7-12-3-5-14(6-4-12)17-10-15-11-18-15/h3-6,13,15H,1-2,7-11H2
Poids de la formule 248.1412