Learn More
4-[2-(diméthylamino)éthoxy]benzaldéhyde, TRC
Code produit 30342103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342103 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342103 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB400228500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
CAS 15182-92-0
Formule moléculaire C11H15NO2
Quantité 500 mg
Synonyme p-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-12(2)7-8-14-11-5-3-10(9-13)4-6-11/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCOc1ccc(C=O)cc1
Nom IUPAC 4-[2-(diméthylamino)éthoxy]benzaldémol
Poids moléculaire (g/mol) 193.24
Poids de la formule 193.1103