Learn More
4-[2-(diméthylamino)éthoxy]benzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde |
| CAS | 15182-92-0 |
| Formule moléculaire | C11H15NO2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | p-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-12(2)7-8-14-11-5-3-10(9-13)4-6-11/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCOc1ccc(C=O)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-[2-(diméthylamino)éthoxy]benzaldémol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.24 |
| Poids de la formule | 193.1103 |