Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-{[2-diméthylamino)éthyl]carbamoyl}phénylboronique, 95 %, ACROS Organics™
Code produit 11956091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11956091 5 g 5g
11946091 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11956091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444940050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 832114-11-1
Formule moléculaire C17H27BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 318.23
Clé InChI KTDBEJMIGCLCSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-dimethylaminoethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, n-2-n',n'-dimethylamino ethyl benzamide-4-boronic acid, pinacol ester, n-2-dimethylamino ethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, n-2-dimethylamino ethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 4-2-dimethylamino ethylcarbamoyl phenylboronic acid, pinacol ester, amtb351, n-2-dimethylaminoethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,, 4-2-dimethylamino ethyl carbamoyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-n-2-dimethylamino ethyl carbamoyl benzeneboronic acid pinacol ester
CID PubChem 2758503
Nom IUPAC N-[2-(diméthylamino)éthyl]-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzamide
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)NCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-{[2-(Dimethylamino)ethyl]carbamoyl}phenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 107°C to 110°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 318.23
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-{[2-(Dimethylamino)ethyl]carbamoyl}phenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.