Learn More
4-(2-Ethoxybenzamido)-1-methyl-3-n-propylpyrazole-5-carboxamide, TRC
Code produit 30379119
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30379119 1 g 1g
30373730 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30379119 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE8910001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139756-03-9
Formule moléculaire C17 H22 N4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 330.38
Synonyme 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 4-[(2-ethoxybenzoyl)amino]-1-methyl-3-propyl-, 4-[(2-Ethoxybenzoyl)amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, 4-(2-Ethoxybenzamido)-1-methyl-3-propylpyrazole-5-carboxamide, 4-(2-Ethoxybenzoylamino)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Nom IUPAC 4-[(2-ethoxybenzoyl)amino]-2-methyl-5-propylpyrazole-3-carboxamide
SMILES CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1NC(=O)c2ccccc2OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Ethoxybenzoylamino)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C17H22N4O3/c1-4-8-12-14(15(16(18)22)21(3)20-12)19-17(23)11-9-6-7-10-13(11)24-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H2,18,22)(H,19,23)
Poids de la formule 330.1692