Learn More
4-(2-Fluorobenzyl)chlorhydrate de pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410779 5 g 5g
15408556 250 mg 250mg
15400779 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15410779 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63849.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 193357-21-0 | C12H17ClFN | 229.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 193357-21-0
Formule moléculaire C12H17ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 229.72
Numéro MDL MFCD08669673
Clé InChI XZRQMBCQGGXDKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-fluorobenzyl piperidine hydrochloride, 4-3-fluorophenyl methyl piperidine hydrochloride, 4-3-fluoro-benzyl-piperidine hydrochloride, 4-3-fluorobenzyl piperidine hcl
CID PubChem 17039493
SMILES Cl.FC1=CC=CC(CC2CCNCC2)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Nom IUPAC 4-[(3-fluorophényle)méthyle]pipéridine chlorhydrate
Poids de la formule 229.72
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide